Fontos dokumentumok
SIK4404-20
Sigma-Aldrich
11-Pentafluorophenoxyundecyltrimethoxysilane
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H31F5O4Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
458.54
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
form
liquid (colorless)
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
Alkalmazás
This coupling agent is an "hydrophobic ether" and gives very good results in the non-covalent immobilization (hydrophobic and pi stacking interactions) of proteins like antibodies.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)