Fontos dokumentumok
49429
Phalloidin–Atto 532
suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
Atto 532–Phalloidin
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile: water (1:9) (with 0.01% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 534-540 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.