Fontos dokumentumok
94072
Phalloidin–Atto 565
suitable for fluorescence, ≥80.0% (HPLC)
Teszt
≥80.0% (HPLC)
form
solid
molekulatömeg
Mw 1394 g/mol
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
UV-elnyelés
λ: 562.0-568.0 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
find more information here
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.