MGCK
mPAGE® Gel Casting Device Kit
for hand casting mini gels with a 0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm thickness, includes plates and combs
Szinonimák:
gel caster, gel casting frame
About This Item
Javasolt termékek
material
glass plate
kiszerelés
pkg of 1 kit (size_0.7mm)
pkg of 1 kit (size_1.0 mm)
pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Sz × Ma
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
gélméret
8.3 cm × 10.1 cm
gél vastagság
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
lyukméret × térfogat
10 well (15 well) × 33 μL (20 μL), size_0.75 mm
10 well (15 well) × 43 μL (26 μL), size_1.0 mm
10 well (15 well) × 62 μL (39 μL), size_1.5 mm
lyukméret
10 well , using 10-well comb
15 well , using 15-well comb
Általános leírás
Komponensek
- mPAGE® Gel Caster Base (2)
- mPAGE® Gel Caster Frame (2)
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets (2)
- mPAGE® Gel Releasers (5)
- mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Mini Short Plates
Kompatibilitás
- TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
- mPAGE Mini Gel Tank
- mPAGE Mini Wet Transfer System
Jogi információk
kapcsolódó termék
Protocols
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Bevezetés a PAGE-ba. Ismerje meg az SDS-PAGE hátterét és a fehérjék méret szerinti elválasztásának protokollját poliakrilamid gélben.
Related Content
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.