Merck
QBD10401
Sigma-Aldrich
NHS-dPEG®4-( m-dPEG®12)3-ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C108H206N6O52
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2420.80
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: branched
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NC(COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)(COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C108H206N6O52/c1-123-25-28-131-41-44-139-55-58-145-67-70-151-79-82-157-91-94-160-88-85-154-76-73-148-64-61-142-52-49-136-38-33-128-22-14-110-101(116)9-18-163-97-108(113-104(119)12-17-126-31-36-134-47-48-135-37-32-127-21-13-109-100(115)5-4-6-107(122)166
Tulajdonságok és előnyök
NHS-dPEG®4-(m-dPEG12)3-ester is highly useful for protein and peptide modification to increase hydrodynamic volume and serum half-life and to greatly reduce the immunogenicity of the modified peptide or protein. These dPEG® products consist of a linear "tail" with a reactive group, a tris core to provide branching, and methoxy-terminated dPEG® branches. All of these dPEG® products are hydrophilic, non-immunogenic, single molecular weight compounds. N-hydroxysuccinimide (NHS) group reacts with free amines.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)