Fontos dokumentumok
QBD10304
m-dPEG®24-NHS ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C54H103NO28/c1-59-6-7-61-10-11-63-14-15-65-18-19-67-22-23-69-26-27-71-30-31-73-34-35-75-38-39-77-42-43-79-46-47-81-50-51-82-49-48-80-45-44-78-41-40-76-37-36-74-33-32-72-29-28-70-25-24-68-21-20-66-17-16-64-13-12-62-9-8-60-5-4-54(58)83-55-52(56)2-3-53(55
Tulajdonságok és előnyök
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)