Fontos dokumentumok
QBD10262
m-dPEG®12-NHS ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C30H55NO16/c1-35-6-7-37-10-11-39-14-15-41-18-19-43-22-23-45-26-27-46-25-24-44-21-20-42-17-16-40-13-12-38-9-8-36-5-4-30(34)47-31-28(32)2-3-29(31)33/h2-27H2,1H3
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)