Fontos dokumentumok
P0378
Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate
Sigma Grade
Szinonimák:
Calcium phosphorylcholine chloride, Choline chloride phosphate calcium salt, Choline phosphate chloride, Phosphorocholine chloride calcium salt, Phosphorylcholine chloride calcium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
Sigma Grade
Teszt
≥97% anhydrous basis (HCl, titration)
form
powder
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
chloro
lipidtípus
phospholipids
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.[Cl-].[Ca++].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH.4H2O/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;;;;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H;4*1H2/q;+2;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGULOZKZZMBGFX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- for the purification of anti-phosphorylcholine (PC)
- for the hydrolysis of phosphomonoesters
- for the preparation of a mixed solution of creatine, N-acetylaspartate and phosphocholine to perform perchloric acid (PCA) extraction
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3