Merck
P66009
Sigma-Aldrich
3-Pyridylacetonitrile
98%
Szinonimák:
3-Pyridineacetonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.14
Beilstein:
111292
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
101-109 °C/1.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H6N2/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Magalí Pasqualone et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 652-658 (2017-05-10)
Transdermal drug delivery system (TDDS) could be seen as alternative to the oral administration which avoids several adverse effects. In this study a novel TDDS for risedronate (RI), a bisphosphonate used for osteoporosis treatment, based on a vinyl acetate-dioctylfumarate copolymer
N Andharia et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 470(6), 897-907 (2018-02-06)
The pancreatic duct epithelium secretes the HCO3--rich pancreatic juice. The HCO3- transport across the luminal membrane has been proposed to be mediated by SLC26A Cl--HCO3- exchangers. To examine the electrophysiological properties of Cl--HCO3- exchangers, we directly measured HCO3- conductance in