Merck
P23806
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediacetonitrile
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH2CN)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
99%
Teszt
99%
Forma
powder
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES string
N#CCc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)