Merck
377937
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylacetonitrile
99%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
180 °C/3 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAVKEPUFQMUGBP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Nitrophenylacetonitrile is a builing block. Reactions of 3-nitrophenylacetonitrile with isopropyl alcohol, cyclohexyl alcohol and benzyl alcohol at high temperature have been reported.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carbon-carbon bond cleavage and esterification of phenylacetonitrile and its derivatives affording the corresponding benzoic esters.
Wang Z, et al.
J. Chem. Res. (M), 2007(6), 323-324 (2007)