Fontos dokumentumok
778451
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science, 98.5-101.0%
Szinonimák:
Cysteine hydrochloride monohydrate, Cysteine monohydrate hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Minőségi szint
Teszt
98.5-101.0%
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D 5.7 to 6.8°
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
≤0.2% any ninhydrin positive substance each (total ≤1.0%)
≤0.5% ninhydrin positive substances: impurity A
≤200 ppm ammonium
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
8-12% loss on drying
oldhatóság
water: 100 mg/mL at 25 °C
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.030%
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
alkalmasság
clear, colorless for appearance of solution
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?