Merck
755257
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carboxylic acid
97%
Szinonimák:
3-Pyridazinecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
200-209 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccnn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-2-1-3-6-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lina Lv et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 566-577 (2018-12-12)
Complexation of U(vi) with pyridazine-3-carboxylate (PDZ) and pyrazine-2-carboxylate (PAZ) was studied by spectrophotometry, potentiometry and microcalorimetry in 1.0 mol dm-3 NaClO4. Three complexes, [UO2L]+, UO2L2(aq) and [UO2L3]-, were identified and their stability constants (log β) and the corresponding formation enthalpies were