Merck
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
Szinonimák:
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
43-48 °C
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)