Merck
738255
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromopyridazine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2Br2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
117-121 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Br)nn1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)