Merck
333824
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
F3C6H2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
140-142 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEPXLRANFJEOFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Raman and FTIR spectra for 2,3,4-tri-fluoro-benzoic acid has been studied.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
V Mukherjee et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 74(5), 1107-1114 (2009-10-24)
Raman and FTIR spectra for 2,3,4-tri-fluoro-benzoic acid molecules have been recorded in the regions 50-4000 cm(-1) and 400-4000 cm(-1) respectively. The geometrical parameters have been optimized in both the monomeric and dimeric forms while vibrational frequencies have been calculated in
Jihye Kim et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(5), 1067-1073 (2018-12-20)
Single-drop microextraction (SDME) and large-volume sample stacking using an electroosmotic flow pump (LVSEP) were coupled with capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MS) for sample cleanup and preconcentration. Without filtration or centrifugation of a soil sample containing debris, SDME using a pentanol acceptor