Merck
328154
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
99%
About This Item
Lineáris képlet:
F3C6H2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.09
Beilstein:
3257609
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
94-96 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKAMNXFLKYKFOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4,5-Trifluorobenzoic acid is an important quinolone antibacterial intermediate.
Alkalmazás
2,4,5-Trifluorobenzoic acid was used in preparation of 5-fluoro-2-methoxy-4-methylaminbenzamide.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yoshimi Hirokawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(7), 941-959 (2002-07-20)
In search of a dopamine D2 and serotonin 5-HT3 receptors dual antagonist as a potential broad antiemetic agent, a number of benzamides were prepared from 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid derivatives and 6-amino-1,4-dialkylhexahydro-1,4-diazepines and evaluated for their binding affinity for the dopamine D2
An Expedient Route to the Quinolone Antibacterial Intermediate, 2, 4, 5-Trifluorobenzoic Acid.
O'Reilly NJ, et al.
Synlett, 1990(10), 609-610 (1990)