Merck
326267
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
99%
About This Item
Lineáris képlet:
HC6F4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.08
Beilstein:
2052670
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFKRXQKJTIYUAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid was used in preparation of series of new organotin(IV) 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Self-assembled diorganotin (IV) moieties with 2, 3, 4, 5-tetrafluorobenzoic acid: Syntheses, characterizations and crystal structures.
Ma C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 359(13), 4179-4190 (2006)
Jihye Kim et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(5), 1067-1073 (2018-12-20)
Single-drop microextraction (SDME) and large-volume sample stacking using an electroosmotic flow pump (LVSEP) were coupled with capillary electrophoresis/mass spectrometry (CE/MS) for sample cleanup and preconcentration. Without filtration or centrifugation of a soil sample containing debris, SDME using a pentanol acceptor