Merck
CDS013697
Sigma-Aldrich
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N′-phenyl-p-phenylenediamine
AldrichCPR
Szinonimák:
1-N-(4-Methylpentan-2-yl)-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(1,3-Dimethylbutylamino)diphenylamine, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N′-phenyl-1,4-benzenediamine, N-(4-Methyl-2-pentyl)-N′-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N′-(1,3-dimethylbutyl)-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-N′-(1,3-dimethylbutyl)-p-phenylenediamine, N1-(1,3-Dimethylbutyl)-N4-phenyl-1,4-benzenediamine
Méret kiválasztása
500 MG
22 400,00 Ft
22 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 MG
22 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H24N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
22 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
flakes
SMILES string
CC(C)CC(C)Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C18H24N2/c1-14(2)13-15(3)19-17-9-11-18(12-10-17)20-16-7-5-4-6-8-16/h4-12,14-15,19-20H,13H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZMVLMVFYMGSMY-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
396.5 °F
Lobbanási pont (C)
202.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Johannes W van Hoek et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(5) (2019-03-06)
Tires are an important vehicle component, as car handling, safety and fuel economy depend for a major part on the tire composition and construction. As a consequence, tires are improved continuously. The most prominent improvement in the recent past was