Z564729
Sleeve stopper septa
bottom I.D. × O.D. 9.3 mm × 15.7 mm, white
Szinonimák:
Sleeve Septa, Stopper Septa, Stoppers
About This Item
Javasolt termékek
material
natural rubber
Csatlakozó
joint ST/NS15/25
Jellemzők
Use with narrow-mouth bottles: 10, 32, 40 oz, 1 L, & 125 mL, and 1 L Sure/Seal bottles
alj belső átmérő × külső átmérő
9.3 mm × 15.7 mm
szín
white
Általános leírás
Storage Note for Natural Rubber Septa:
Store septa in a closed bag out of sunlight to retard blooming, which is the formation of a whitish film on the surface of the rubber. Blooming is a natural process and does not affect performance. Remove visible bloom by washing or wiping off before use.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)