Merck
M59602
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitroaniline
98%
Szinonimák:
2-Nitro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
Beilstein:
879506
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
115-116 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)