Merck
374687
Sigma-Aldrich
2,2′-(o-Phenylenedioxy)diethanol
97%
Szinonimák:
1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(OCH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.22
Beilstein:
1875140
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
97%
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)