Merck
117684
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethylanilino)ethanol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N(C2H5)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
268 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-(N-Ethylanilino) ethanol couples with 2-amino-5-formylthiophene during the synthesis of nonlinear optical chromophores. It undergoes azo coupling with 2-cyan-4-nitroaniline to yield azochromophore AZ1.
Alkalmazás
2-(N-Ethylanilino) ethanol was used in the preparation of azo compound N-ethyl-N-(2-hydroxylethyl)-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo) aniline (AZ1)2.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electro-optic guest-host system containing azobenzene chromophores in PMMA matrix.
Kozanecka-Szmigiel A, et al.
Photonics Letters of Poland, 1(4), 181-181 (2009)
Photonics Letters of Poland null
Properties of novel azodyes containing powerful acceptor groups and thiophene moiety.
Ledoux I, et al.
Synthetic Metals, 115(1), 213-217 (2000)