Fontos dokumentumok
775525
Acridine-9-carboxaldehyde
97%
Szinonimák:
Acridine-9-carbaldehyde
Teszt
97%
Forma
solid
mp
144-149 °C
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-12-10-5-1-3-7-13(10)15-14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISOCABSXIKQOOV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)