Teszt
98%
tartalmaz
≤15% water
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
435.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
224 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?