Fontos dokumentumok
C6240
CITCO
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde O-(3,4-dichlorobenzyl)oxime
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2nc3sccn3c2\C=N\OCc4ccc(Cl)c(Cl)c4
InChI
1S/C19H12Cl3N3OS/c20-14-4-2-13(3-5-14)18-17(25-7-8-27-19(25)24-18)10-23-26-11-12-1-6-15(21)16(22)9-12/h1-10H,11H2/b23-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQWBOKJVVYNKTL-AUEPDCJTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3