Fontos dokumentumok
N26903
2-Nitroterephthalic acid
≥99%
Szinonimák:
2-Nitro-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-Nitro-p-phthalic acid, 2-Nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid
Teszt
≥99%
form
crystals
mp
270-272 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?