Merck
115274
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
95%
Szinonimák:
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, Bromoterephthalic acid
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3-1,4-(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.03
Beilstein:
2616163
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
295-297 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)