Merck
SIK2804-10
Sigma-Aldrich
2,5-Dimercaptoterephthalic acid
≥97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥97%
InChI
1S/C8H6O4S2/c9-7(10)3-1-5(13)4(8(11)12)2-6(3)14/h1-2,13-14H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYGZWQNDFRCZIF-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)