Fontos dokumentumok
752525
2-Hydroxyterephthalic acid
97%
Szinonimák:
2-Hydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid, H2BDC-OH
Teszt
97%
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
312-317 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDOWNLMZVKJRSC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?