Merck
524441
Sigma-Aldrich
Tetrabromoterephthalic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6Br4-1,4-(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
481.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
~350 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Monomer for synthesis of flame retardant polyesters
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)