Merck
228575
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3(NO2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.12
Beilstein:
2213134
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
183-186 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid was coupled to ionic liquid-immobilized o-phenylenediamine to form benzimidazole derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kaushik Chanda et al.
ACS combinatorial science, 14(2), 115-123 (2012-01-24)
A novel and efficient diversity-oriented synthetic approach was employed to access the benzo[d]oxazol-5-yl-1H-benzo[d]imidazole on ionic liquid support, which helps to absorb microwave irradiation. In this paper, we successfully coupled 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid onto ionic liquid-immobilized o-phenylenediamine, which subsequently underwent an acid
Yuefei Ji et al.
Water research, 123, 249-257 (2017-07-04)
As promising in-situ chemical oxidation (ISCO) technologies, sulfate radical-based advanced oxidation processes (SR-AOPs) are applied in wastewater treatment and groundwater remediation in recent years. In this contribution, we report for the first time that, thermally activated persulfate oxidation of phenol