Fontos dokumentumok
103276
Harmane
98%
Szinonimák:
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, Aribine
Teszt
98%
drug control
stupéfiant (France)
mp
235-238 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50mg/ml
SMILES string
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2D6(1565)
rat ... Gabra2(29706)
Általános leírás
- Harmane is a potent tremor-producing β-carboline alkaloid and neurotoxin.
- It is major representative of heterocyclic aromatic amines, a group of mutagenic and carcinogenic substances which are formed in meat from the precursors creatine, creatinine, amino acids and sugars during the heating at high temperatures.
- Blood harmane concentration is elevated in essential tremor, late-life neurological disease.
Alkalmazás
- Harmane was used in trace level determination of harmane by planar chromatography coupled with (tandem) mass spectrometry.
- It was used to study interactions of norharman and harman with DNA.
- It may be used as matrix for analysis of cyclodextrins and for sulfated oligosaccharides in combination with DHB as co-matrix.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.