Merck
D129402
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethoxyacetophenone
97%
Szinonimák:
Resacetophenone dimethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
Beilstein:
511947
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
crystals
bp
288 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)9-5-4-8(12-2)6-10(9)13-3/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)