Fontos dokumentumok
D103705
Diglycolic anhydride
technical grade, 90%
Szinonimák:
1,4-Dioxane-2,6-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
crystals
bp
240-241 °C (lit.)
mp
92-93 °C (lit.)
SMILES string
O=C1COCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?