Merck
192260
Sigma-Aldrich
4,4′-Trimethylenebis(1-methylpiperidine)
≥98%
Szinonimák:
4,4′-(1,3-Propanediyl)bis[1-methyl-piperidine]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H30N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.482 (lit.)
bp
215 °C/50 mmHg (lit.)
mp
13 °C (lit.)
sűrűség
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCC(CCCC2CCN(C)CC2)CC1
InChI
1S/C15H30N2/c1-16-10-6-14(7-11-16)4-3-5-15-8-12-17(2)13-9-15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWOTWWORMYMZCR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4,4′-Trimethylenebis(1-methylpiperidine) has been used in the synthesis of:
  • di-, tri- and tetracationic monomeric and homodimeric monomethine cyanine dyes for nucleic acid detection
  • structure directing agents containing 4,4′-trimethylenebis(1-methylpiperidine)
  • piperidine-based dicationic ionic liquids
Reactant for synthesis of cyanine dyes for nucleic acid detection
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of hierarchical Beta using piperidine based multi-ammonium surfactants.
Kore RR, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(5), 1317-1322 (2013)
Rajkumar Kore et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(51), 14360-14365 (2011-11-25)
Piperidine- and imidazole-based dicatoinic ionic liquids have been developed for the synthesis of zeolite Beta. Hierarchical Beta has a larger surface area and pore volume than conventional Beta. Beta derived from a dicationic ionic liquid exhibited remarkably higher catalytic activity