Merck
M73206
Sigma-Aldrich
4-Methylpiperidine
96%
Szinonimák:
γ-Pipecoline, 4-Pipecoline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.17
Beilstein:
1083
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methylpiperidine can be used to synthesize the following bioactive compounds:
  • dimethyl bis(4-methylpiperidine-dithiocarbamato-S,S′)-tin(IV)
  • (E)-4-(4′-methylpiperidino-N-alkoxy) stilbenes
  • 4-methylpiperidinoalkylthio and 4-methylpiperidinoalkoxy derivatives of (E)-chalcone
It can also act as a deprotecting reagent for the removal of Fmoc group from amino acids during solid-phase peptide synthesis.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation, Spectroscopy, Antimicrobial Assay, and X-Ray Structure of Dimethyl bis-(4-methylpiperidine dithiocarbamato-S, S)-tin (IV).
REHMAN Z, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 31(4), 435-442 (2007)
Synthesis and antimicrobial activity of new (E)-4-[piperidino (4'-methylpiperidino-, morpholino-) N-alkoxy] stilbenes.
Wyrzykiewicz E, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 41(4), 519-525 (2006)
Synthesis, physicochemical properties and antimicrobial evaluation of new (E)-chalcones.
Nowakowska Z, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 43(4), 707-713 (2008)
Efficient synthesis of peptides with 4-methylpiperidine as Fmoc removal reagent by solid phase synthesis.
Galeano V, et al.
Journal of the Mexican Chemical Society, 58(4), 386-392 (2014)
Aline de Souza et al.
Drug delivery and translational research, 10(6), 1771-1787 (2020-08-26)
Peptide-mediated targeting to colorectal cancer can increase selectivity and specificity of this cancer diagnosis acting as biomarkers. The present work aimed to select peptides using the phage display technique and associate the peptides with polymeric nanospheres in order to evaluate