Merck
261661
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitroaniline
95%
Szinonimák:
6-Nitro-m-toluidine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
mp
110-111 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Cc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGDYNWKWXUCIJB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Nos1(24598)
Alkalmazás
5-Methyl-2-nitroaniline has been used in the preparation of N-(5-methyl-2-nitrophenyl)-4-[N-(pyridin-3-ylmethoxy carbonyl)aminomethyl]benzamide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Suzuki et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(15), 3001-3003 (1999-07-30)
Newly synthesized benzamide derivatives were evaluated for their inhibitory activity against histone deacetylase. The structure of these derivatives was unrelated to the known inhibitors, and IC(50) values of the active compounds were in the range of 2-50 microM. Structure-activity relationship