Merck
722227
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-nitroaniline
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
128-132 °C
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
COc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)