Fontos dokumentumok
103284
2-Methoxy-5-methylaniline
99%
Szinonimák:
5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, p-Cresidine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
bp
235 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?