Fontos dokumentumok
8.14674
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzothiazole
for synthesis
Szinonimák:
2-Mercaptobenzothiazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352105
EC index szám:
205-736-8
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97.0% (acidimetric)
gőznyomás
<0.000003 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C
hatékonyság
1680 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
15 % (v/v)
pH
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
bp
>260 °C (decomposes)
mp
180-183 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 243 °C
oldhatóság
0.12 g/L
sűrűség
1.42 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
390 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c([nH][c]1=S)cccc2
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>DFT studies of 2-mercaptobenzothiazole and 2-mercaptobenzimidazole as corrosion inhibitors for copper:</strong> This work explores the adsorption of MBT and MBI on Cu(111) using DFT studies, highlighting its applications in corrosion inhibition ().</li> </ul>
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 181 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - closed cup