Fontos dokumentumok
125571
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
technical grade, ≥90%
Szinonimák:
5-Chloro-2-benzothiazolethiol, CMBT
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
≥90%
mp
198-200 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Sc1nc2cc(Cl)ccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.