Merck
H48107
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
98%
Szinonimák:
2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3(NO2)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.12
Beilstein:
1910196
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)