Merck
M30507
Sigma-Aldrich
Methyl benzoylformate
98%
Szinonimák:
Methyl phenylglyoxylate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COCOOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.16
Beilstein:
1100868
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
sűrűség
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Roman Tsaryk et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(3), 637-648 (2014-11-06)
Limitations of current treatments for intervertebral disc (IVD) degeneration have promoted interest in the development of tissue-engineering approaches. Injectable hydrogels loaded with cells can be used as a substitute material for the inner IVD part, the nucleus pulposus (NP), and