Fontos dokumentumok
M28804
2-(2-Methylaminoethyl)pyridine
97%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
113-114 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUQMNUMQCIQDMZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)