Merck
709336
Sigma-Aldrich
2-[(Methylamino)methyl]pyridine
97%
Szinonimák:
N-Methylpyridine-2-methanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.524
sűrűség
0.994 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
180.0 °F
Lobbanási pont (C)
82.2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)