Merck
C213050
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac) Phosphoramidite
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Szinonimák:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H64N5O9PSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
902.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
biológiai forrás
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
Teszt
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technika/technikák
oligo synthesis: suitable
szennyeződések
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
szín
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
alkalmasság
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatibilitás
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
nukleozid profil
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2,1-12H3,(H,49,50,53,54)/t40-,42-,43-,44-,62?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKWKXYVKGFKODW-YOEDQOPESA-N
Általános leírás
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac) Phosphoramidite belongs to the 2′O-TBDMS RNA Phosphoramidites.
Tulajdonságok és előnyök
  • Industry standard 2′O-TBDMS protective group
  • Consistent lot-to-lot purity and performance
  • Compatible with deprotection methods based on methylamine or AMA
  • Standard RNA phosphoramidites provide excellent coupling results when used with ETT or BTT as an activator; best results are obtained with Activator 42
  • Capping with standard acetic anhydride capping reagent rather than with fast Deprotection Cap A
  • Manufactured under a certified ISO 9001 quality system
Jogi információk
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3