Fontos dokumentumok
L084000
Sigma-Aldrich
20% Diethylamine in Acetonitrile
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
About This Item
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
szennyeződések
≤250 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
kompatibilitás
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Diethylamine is a secondary aliphatic amine with both N-substituents as ethyl groups. It is a conjugate base of a diethylammonium.
Komponensek
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
Jogi információk
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)