Fontos dokumentumok
GF20677923
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Szinonimák:
UR303810
Méret kiválasztása
1 EA
64 800,00 Ft
5 EA
220 000,00 Ft
10 EA
726 800,00 Ft
64 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
64 800,00 Ft
5 EA
220 000,00 Ft
10 EA
726 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
64 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
foam
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 206-779-23
méret
150 × 150 mm
vastagság
10 mm
térfogatsúly
0.08 g/cm3
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Hello, what is the average pore size of the 0.08 g/cm^3 PU foam?
    1 answer
    1. This is a closed cell polyurethane. There are no 'pores' as such, but rather 'bubbles' in the body of the foam. The size of these cells has not been determined.
      Helpful?