Fontos dokumentumok
QBD10127
Acid-dPEG®13-NHS ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)ON1C(CCC1=O)=O
InChI
1S/C34H61NO19/c36-31-1-2-32(37)35(31)54-34(40)4-6-42-8-10-44-12-14-46-16-18-48-20-22-50-24-26-52-28-30-53-29-27-51-25-23-49-21-19-47-17-15-45-13-11-43-9-7-41-5-3-33(38)39/h1-30H2,(H,38,39)
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)